1-Chloro-2-methoxy-3-methylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956945-1G
APOSOR956945-1GEA 539 EUR InStock
APOSOR956945-1G
1-Chloro-2-methoxy-3-methylbenzene 95%
1-Chloro-2-methoxy-3-methylbenzene
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780687
Numéro CAS: 3438-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité