1-Chloro-3-propoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956959-1G
APOSOR956959-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR956959-1G
1-Chloro-3-propoxybenzene 95%
1-Chloro-3-propoxybenzene
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20390265
Numéro CAS: 51241-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité