5-Chloro-2-propoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956961-1G
APOSOR956961-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR956961-1G
5-Chloro-2-propoxypyridine 95%
5-Chloro-2-propoxypyridine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689764
Numéro CAS: 1160018-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité