1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956968-1G
APOSOR956968-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR956968-1G
1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene 95%
1-Chloro-4-(methoxymethoxy)-benzene
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21101771
Numéro CAS: 826-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité