N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956972-1G
APOSOR956972-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR956972-1G
N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine 95%
N-(2-Chlorobenzyl)-N-ethylamine
Formule: C₉H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045174
Numéro CAS: 62924-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité