5-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956994-1G
APOSOR956994-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR956994-1G
5-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 95%
5-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21722841
Numéro CAS: 1493751-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité