4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957002-1G
APOSOR957002-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR957002-1G
4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-cyclopentyl-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170,639 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976276
Numéro CAS: 1205839-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité