5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-[(1-methylethyl)thio]pyridine
OR957012-1G
APOSOR957012-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957012-1G
5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-(propan-2-ylsulphanyl)pyridine
Formule: C₈H₁₀ClNS
MW: 187,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641936
Numéro CAS: 1489477-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité