2,4-Dichloro-5-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957020-1G
APOSOR957020-1GEA 380 EUR InStock
APOSOR957020-1G
2,4-Dichloro-5-methoxypyridine 95%
2,4-Dichloro-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610792
Numéro CAS: 1227597-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité