P-Chlorophenyl methyl sulphoxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957023-1G
APOSOR957023-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR957023-1G
P-Chlorophenyl methyl sulphoxide 95%
P-Chlorophenyl methyl sulphoxide
Formule: C₇H₇ClOS
MW: 174,648 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040898
Numéro CAS: 934-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité