1-Chloro-2-(2-methylpropoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957037-1G
APOSOR957037-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957037-1G
1-Chloro-2-(2-methylpropoxy)benzene 95%
1-Chloro-2-(2-methylpropoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,663 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20390248
Numéro CAS: 60736-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité