3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957043-1G
APOSOR957043-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957043-1G
3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23114143
Numéro CAS: 1394964-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité