3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957048-1G
APOSOR957048-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR957048-1G
3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine 95%
3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254607
Numéro CAS: 114755-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité