N-(4-Chlorobenzyl)acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957065-1G
APOSOR957065-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR957065-1G
N-(4-Chlorobenzyl)acetamide 95%
N-(4-Chlorobenzyl)acetamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00757368
Numéro CAS: 57058-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité