1-(4-Chlorophenyl)-3-methylurea 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957082-1G
APOSOR957082-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR957082-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-methylurea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-methylurea
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018546
Numéro CAS: 5352-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité