4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957106-1G
APOSOR957106-1GEA 539 EUR InStock
APOSOR957106-1G
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461164
Numéro CAS: 7400-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité