1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957431-1G
APOSOR957431-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR957431-1G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23110698
Numéro CAS: 85985-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité