4-(Ethylsulphanyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957437-1G
APOSOR957437-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957437-1G
4-(Ethylsulphanyl)phenol 95%
4-(Ethylsulphanyl)phenol
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776119
Numéro CAS: 1195-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité