1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopentyl-1h-pyrazol-5-ol
OR957449-1G
APOSOR957449-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR957449-1G
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26070663
Numéro CAS: 1566287-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité