4-(Propylsulphanyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957454-1G
APOSOR957454-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957454-1G
4-(Propylsulphanyl)phenol 95%
4-(Propylsulphanyl)phenol
Formule: C₉H₁₂OS
MW: 168,256 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12780228
Numéro CAS: 18979-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité