4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957477-1G
APOSOR957477-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957477-1G
4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol 95%
4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol
Formule: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21195917
Numéro CAS: 1468496-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité