2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957481-1G
APOSOR957481-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR957481-1G
2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol 95%
2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol
Formule: C₆H₉N₃O
MW: 139.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696945
Numéro CAS: 72491-71-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité