2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957488-1G
APOSOR957488-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR957488-1G
2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11181964
Numéro CAS: 107223-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité