(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Benzamidobenzeneboronic acid
OR9575-1G
APOSOR9575-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR9575-1G
(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
(4-Benzamidophenyl)boronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BNO₃
MW: 241,05 g/mol
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235089
Numéro CAS: 397843-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité