2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR957507-1G
APOSOR957507-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR957507-1G
2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
MW: 159,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189881
Numéro CAS: 1196145-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité