3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957512-1G
APOSOR957512-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957512-1G
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol 95%
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158.582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234658
Numéro CAS: 885270-34-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité