3-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Dimethylamino)methyl)phenol
OR957516-1G
APOSOR957516-1GEA 165 EUR InStock
APOSOR957516-1G
3-[(Dimethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081105
Numéro CAS: 60760-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité