3-(2-Methylpropoxy)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957529-1G
APOSOR957529-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957529-1G
3-(2-Methylpropoxy)phenol 95%
3-(2-Methylpropoxy)phenol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11181934
Numéro CAS: 91950-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité