5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957535-1G
APOSOR957535-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957535-1G
5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine 95%
5-Hydroxy-2-isopropoxy-3-methylpyridine
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26045269
Numéro CAS: 1449008-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité