4-Chloro-3-ethoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957542-1G
APOSOR957542-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957542-1G
4-Chloro-3-ethoxyphenol 95%
4-Chloro-3-ethoxyphenol
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440337
Numéro CAS: 685535-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité