2-Chloro-5-ethoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957547-1G
APOSOR957547-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957547-1G
2-Chloro-5-ethoxyphenol 95%
2-Chloro-5-ethoxyphenol
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24721838
Numéro CAS: 89981-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité