Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Cyclopropylmethoxy)phenol 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR957555-1G
APOSOR957555-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957555-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenol 95%
2-(Cyclopropylmethoxy)phenol


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656220
Numéro CAS: 25947-69-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité