4-Chloro-3-propoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957573-1G
APOSOR957573-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957573-1G
4-Chloro-3-propoxyphenol 95%
4-Chloro-3-propoxyphenol
Formule: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440097
Numéro CAS: 1378655-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité