3,5-Dichloro-4-methoxyphenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957578-1G
APOSOR957578-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR957578-1G
3,5-Dichloro-4-methoxyphenol 97%
3,5-Dichloro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₆Cl₂O₂
MW: 193,027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405414
Numéro CAS: 56680-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité