3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957585-1G
APOSOR957585-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957585-1G
3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol 95%
3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenol
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01309098
Numéro CAS: 69383-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité