4-(1-Piperidinylmethyl)-phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
OR957622-1G
APOSOR957622-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR957622-1G
4-(1-Piperidinylmethyl)-phenol 95%
4-(1-Piperidinylmethyl)-phenol
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18453499
Numéro CAS: 73152-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité