2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957628-1G
APOSOR957628-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957628-1G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol 98%
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenol
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17000227
Numéro CAS: 860616-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité