1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957632-1G
APOSOR957632-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR957632-1G
1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(4-Chloro-3-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034670
Numéro CAS: 61124-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité