3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957636-1G
APOSOR957636-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957636-1G
3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol 95%
3-(2,2-Dimethylpropoxy)phenol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23111162
Numéro CAS: 1394975-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité