Ethyl 3-(3-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957643-1G
APOSOR957643-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR957643-1G
Ethyl 3-(3-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772960
Numéro CAS: 34708-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité