Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957644-1G
APOSOR957644-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR957644-1G
Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025129
Numéro CAS: 20872-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité