3-Hydroxy-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957682-1G
APOSOR957682-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR957682-1G
3-Hydroxy-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
3-Hydroxy-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18843718
Numéro CAS: 615558-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité