N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957683-1G
APOSOR957683-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR957683-1G
N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide 98%
N-(3-Hydroxyphenyl)methanesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04151187
Numéro CAS: 71290-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité