5-tert-butyl-2-ethoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957726-1G
APOSOR957726-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR957726-1G
5-tert-butyl-2-ethoxyphenol 95%
5-tert-butyl-2-ethoxyphenol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14537713
Numéro CAS: 1216282-58-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité