8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR957970-250MG
APOSOR957970-250MGEA 71.3 EUR InStock
APOSOR957970-250MG
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18072715
Numéro CAS: 69214-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité