(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958017-1G
APOSOR958017-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR958017-1G
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072722
Numéro CAS: 10336-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité