2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloropyridin-2-ol, 5,6-Dichloro-2(1H)-pyridinone
OR958310-250MG
APOSOR958310-250MGEA 575 EUR InStock
APOSOR958310-250MG
2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-6-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,989 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16610775
Numéro CAS: 24525-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité