Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR959432-1G
APOSOR959432-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR959432-1G
3-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine 95%
3-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine


Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21609698
Numéro CAS: 1365271-80-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité