3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959435-1G
APOSOR959435-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR959435-1G
3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine 97%
3-Chloro-2-(cyclopentyloxy)pyridine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21609701
Numéro CAS: 1289193-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité