3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959479-1G
APOSOR959479-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR959479-1G
3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-6-methoxy-4-methylpyridazine
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234198
Numéro CAS: 89466-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité